Få mere at vide
Unoprostone isopropylester, TRC
Artikelnummer. 30457147
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30457147 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30457147 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU8000501MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Unoprostone Isopropyl Ester
CAS 120373-24-2
Molekylær formel C25 H44 O5
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C25H44O5/c1-4-5-6-7-10-13-20(26)16-17-22-21(23(27)18-24(22)28)14-11-8-9-12-15-25(29)30-19(2)3/h8,11,19,21-24,27-28H,4-7,9-10,12-18H2,1-3H3/b11-8-/t21-,22-,23+,24-/m1/s1
SMIL CCCCCCCC(=O)CC[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(=O)OC(C)C
IUPAC navn propan-2-yl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-(3-oxodecyl)cyclopentyl]hept-5-enoat
Molekylvægt (g/mol) 424.61
Formel vægt 424.3189