Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Umodificeret Cellulose MN 2100
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Tekniske data
Tekniske data
| Grad | Oprenset |
| Mængde | 1 kg |
| Overfladeareal (metrisk) | ∼5500 cm2 / g |
| Type | Umodificeret Cellulose MN 2100 |