Få mere at vide
Kern Sohn Unlined Wooden Box for Single Weight
Holder:
1 g weight
1 kg weight
10 g weight
10 kg weight
100 g weight
2 g weight
2 kg weight
20 g weight
20 kg weight
200 g weight
5 g weight
5 kg weight
50 g weight
50 kg weight
500 g weight
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Wooden
- For button/compact weight design
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Unlined |
| Materiale | Wood |
| Til brug med (udstyr) | Class F2 and M1 Weights |
| Holder | 1 g weight |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.