Få mere at vide
Kern Sohn Unlined Wooden Box for OIML Class F2 and M3 Weights
Holder:
1 mg to 1 kg
1 mg to 10 kg
1 mg to 2 kg
1 mg to 200 g
1 mg to 500 g
1 mg to 6 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Wooden box for tailor made weight set
- For weight classes F2, M1, M2 and M3
Tekniske data
Tekniske data
Oversigt | Unlined |
Materiale | Wood |
Til brug med (udstyr) | Class F2, M1, M2 and M3 Weights |
Holder | 1 mg to 200 g |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Kern Sohn Unlined Wooden Box for OIML Class F2 and M3 Weights
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion