Få mere at vide
Unleaded Gasoline Composite 50000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314942
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314942 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30314942 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010317ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Regular Unleaded Gasoline
CAS 8006-61-9
Analyt- eller komponentnavne Regular Unleaded Gasoline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Koncentration 50000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Gasoline, Gasoline, natural, Natural gasoline, Petrol, natural, Gasoline, natural (10C, 11C, 14C), Oxygenate-free Rfa Gasoline, Oxygenate Free Gasoline, Unleaded, Premium
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1 ml