Få mere at vide
Universol-ES flydende scintillationscocktail, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15772252 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 gal.
4 x 1 gal.
Pakningsstørrelse:
15.14 L
3.79 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15772252 4 x 1 gal. 15.14 L
15762252 1 gal. 3.79 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15772252 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0188248004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6590.00 DKK
    6276.59 DKK / 15.14 L
    Spare 313.41 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Universol- ES liquid scintillation cocktail
Tæthed 0,9 til 1,0 g/ml ved 20 °C
Mængde 4 x 1 gal.