Få mere at vide
Universol-ES flydende scintillationscocktail, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15762252 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 gal.
4 x 1 gal.
Pakningsstørrelse:
15.14 L
3.79 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15762252 1 gal. 3.79 L
15772252 4 x 1 gal. 15.14 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15762252 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0188248001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2570.00 DKK
    2444.81 DKK / 3.79 L
    Spare 125.19 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Universol- ES liquid scintillation cocktail
Tæthed 0.9 to 1.0g/mL at 20°C
Mængde 1 gal.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Universol ES
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethoxylated nonylphenol, PXE, 2-methoxyethanol