Få mere at vide
ZVG™ Universal servietter
Farve:
Blå, hvid
Grøn, hvid
Rød, hvid
Bredde (metrisk):
35 cm
38 cm
Beskrivelse
Industrielle mikrofiberklude er velegnede til stribefri rengøring af alle glatte overflader (plast, glas, rustfrit stål, træ osv.). Med maskinvaskbare klude kan genstridigt snavs ofte fjernes uden brug af rengøringsmidler. Ikke-vævede universalklude absorberer hurtigt store mængder væske. De universelle servietter er velegnede til mange rengøringsopgaver i storkøkkener og restauranter.
- Fin kernestruktur
- Fnugfri
- Stribefri rengøring
- Fås i forskellige farver
- Kan bruges våd eller tør
- Kan vaskes op til °95 C uden skyllemiddel
- Skyl med lunkent vand før første brug
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tørre |
| Længde (engelsk) | 15 tommer |
| Længde (metrisk) | 38 cm |
| Bredde (engelsk) | 15 tommer |
| Bredde (metrisk) | 38 cm |
| Materiale | Polyester, viskose |
| Farve | Rød, hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |