Description
Det unikke multitalent SCAT™ Universal Waste Hub 'Jan' til bortskaffelse af flydende affald er en ny udvikling fra SCAT™ Europa, en førende premium-producent inden for laboratoriesikkerhed. Intet andet produkt på laboratoriemarkedet for bortskaffelsesløsninger kombinerer mere innovative muligheder for individuel tilpasning til skiftende bortskaffelseskrav omkring HPLC-systemer. Et stort antal smarte detaljer garanterer maksimal sikkerhed sammenlignet med konventionelle løsninger.
Tragtens materiale er lavet af højkvalitets HE-HD og er designet til langvarig brug og modstandsdygtig over for alle almindelige kemikalier, der bruges i laboratorier. Hængslet på tragtlåget er lavet af rustfrit stål og har optimal beskyttelse mod korrosion. Selve satellitten er lavet af PTFE materiale og sikrer høj stabilitet af hele huset. Den ekstra smudssigte fanger magnetomrørere samt større smudspartikler. Laboratorieflasker kan let placeres ovenpå den til skylning. Sien kan tages ud for rengøring. Maskestørrelsen er optimeret og sikrer en hurtig gennemstrømning af opløsningsmiddel. Fligen med greb på tragtlåget sikrer nem og bekvem håndtering. Kliklukningen med integreret tætningsring forhindrer luftforurening ved ukontrolleret udslip af dampe. For at undgå overtryk i affaldsbeholderen skal den SCAT™ Universal Waste Hub 'Jan' har en forbindelse til en original SCAT™ udblæsningsluftfilter, som allerede er inkluderet i leverancen. Til eksplosive miljøer, to elektrisk ledende versioner af SCAT™ Universal Waste Hub er tilgængelige, der forhindrer gnistdannelse ved at bruge et jordkabel.
Alle forbindelser på satellitten er præcist behandlet og arrangeret på en meget brugervenlig måde. Satellitten kan skrues sikkert på affaldsbeholderen og forbliver samtidig variabelt drejelig. Satellitten forbliver fleksibelt anvendelig og forhindrer de tilsluttede slanger i at sno sig. Med en tilgængelighed på 10 forskellige gevindstørrelser kan alle typer affaldsbeholdere tilsluttes. Selv meget sjældne gevindstørrelser kan tilsluttes ved at bruge valgfrit tilgængelige adaptere. Designet af Waste Hub er moderne og lige så tiltalende. Formerne på huset og komponenterne er ergonomisk designet og har en høj anvendelighed. Det enorme udvalg af tilbehør dækker alle eventualiteter og garanterer altid den rigtige konfiguration af navet.
- Inkluderer 1 udstødningsfilter (størrelse M, polypropylen), 3 rør-stik (5 til 11,5 mm OD, gevind) NPT 1/8 tommer, polypropylen), 3 blindpropper (gevind NPT 1/8 tommer, PTFE), 1 blindprop (gevind GL 14, PTFE), 4 blindprop (gevind UNF 1/4 tommer, PFA), 4 fittings (3,2 mm ID, gevind UNF 1/4 tommer, PFA), 4 fittings (2,3 mm ID, gevind UNF 1/4 tommer, id. UNF 1/4 tommer, PFA)
Spécification
Spécification
| Til brug med (applikation) | Bortskaffelse af flydende affald |
| Til brug med (udstyr) | HPLC og UHPLC systemer |
| Type | Bortskaffelsesenhed |
| Opløsningsmiddelkanaler | 7 |
| Materiale | HDPE-EC, PTFE, PFA |
| Inkluderer | Jordkabel, sikkerhedstragt, stænkskærm, udskiftningsindikator (310535) |
| Mængde | 1 sæt |
| Farve | Sort |
| Trådstørrelse | GL 45 |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.