Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare støbte glashætteglas med påmonterede skruelåg
Artikelnummer. p-8002157 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
28 ml
30 ml
Lukningsmateriale:
Aluminium
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 20
Artikelnummer. 14803572
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til opbevaring af patologiske medier. Fisherbrand™ Klare støbte glashætteglas med påmonterede skruelåg er fremstillet af klart type 1 neutralt glas.
  • Med skruehals
  • Autoklaverbar
  • Fås i en række kapaciteter
  • Med enten monteret aluminium gummi foret hætte eller PP hætte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 28 ml
Hals stil Skrue
Trådstil Skrue
Lukningsmateriale Aluminium
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 83 mm
Mængde 20/Pk.
Type Universal Vial
Lukkestørrelse 28 mm