Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare støbte glashætteglas med påmonterede skruelåg
Artikelnummer. 14803572 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
28 ml
30 ml
Lukningsmateriale:
Aluminium
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Lukningsmateriale Pakningsstørrelse
14803572 28 ml Aluminium Pakke med 20
14863562 30 ml Polypropylen Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 14803572
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Velegnet til opbevaring af patologiske medier. Fisherbrand™ Klare støbte glashætteglas med påmonterede skruelåg er fremstillet af klart type 1 neutralt glas.
  • Med skruehals
  • Autoklaverbar
  • Fås i en række kapaciteter
  • Med enten monteret aluminium gummi foret hætte eller PP hætte
Tekniske data
Materiale (liner) Gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 28 ml
Hals stil Skrue
Trådstil Skrue
Lukningsmateriale Aluminium
Lukketype Skruelåg
Mængde 20/Pk.
Lukkestørrelse 28 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 83 mm
Produkttype Universalflaske