Få mere at vide
Fisherbrand™ Universalhætteglas med polypropylenhætte
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
28 ml
30 ml
Mængde:
125/pakke
500/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 500
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 27 mm |
| Materiale | Soda Lime Glass (Type 3) |
| Volumen (metrisk) | 28 ml |
| Til brug med (applikation) | Suitable for media, diagnostic and sample collection applications |
| Hals stil | Screw |
| Stil | Tubular |
| Trådstil | Screw |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Vis mere |