Få mere at vide
Fisherbrand™ Universalhætteglas med polypropylenhætte
Artikelnummer. 14833562 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
28 ml
30 ml
Mængde:
125/pakke
500/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
14833562 30 ml 500/pakke Pakke med 500
14823562 28 ml 125/pakke Pakke med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 14833562 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 127030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1737.75 DKK
    1504.81 DKK / Pakke med 500
    Spare 232.94 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Type III Soda Lime Glass med polypropylen hætte. Fisherbrand™ Universalhætteglas med polypropylenhætte er velegnede til medier, diagnostiske og prøveopsamlingsapplikationer.
  • Type III Soda Lime Glas
  • Polypropylen skruelåg
  • Klar farve flaske
  • Skru gevind hals
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 27 mm
Materiale Soda limeglas (type 3)
Volumen (metrisk) 30 ml
Til brug med (applikation) Velegnet til medier, diagnostiske og prøveindsamlingsapplikationer
Hals stil Skrue
Stil Rørformet
Trådstil Skrue
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Mængde 500/pakke
Lukkestørrelse 24 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 82 mm
Produkttype Hætteglas