Få mere at vide
Fisherbrand™ Universalhætteglas med polypropylenhætte
Artikelnummer. 14823562 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
28 ml
30 ml
Mængde:
125/pakke
500/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 500
Artikelnummer. 14823562
Fremstillet af Type III Soda Lime Glass med polypropylen hætte. Fisherbrand™ Universalhætteglas med polypropylenhætte er velegnede til medier, diagnostiske og prøveopsamlingsapplikationer.
  • Type III Soda Lime Glass
  • Polypropylene screw cap
  • Clear color bottle
  • Screw thread neck
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 27 mm
Materiale Soda Lime Glass (Type 3)
Volumen (metrisk) 28 ml
Til brug med (applikation) Suitable for media, diagnostic and sample collection applications
Hals stil Screw
Stil Tubular
Trådstil Screw
Lukningsmateriale Polypropylene
Autoklaverbar Autoclavable
Lukketype Screw Cap
Højde (metrisk) 82 mm
Mængde 125/pakke
Type Vial
Lukkestørrelse 24 mm