Få mere at vide
Brady™ Universal Ventil Lockout Base og Arm
Artikelnummer. 11751635 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11751635 Lille Hver
11711895 Større Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11751635 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065400
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Universal Valve Lockout Base og Arm er et modulært system, som giver dig mulighed for at spærre ventiler af forskellige typer og størrelser, hvilket giver fleksibilitet og sikkerhed.
  • Universal Lockout-enheden er et modulært system, som gør det muligt at spærre ventiler af forskellige typer og størrelser.
  • Ingen anden enhed tilbyder en sådan fleksibilitet og sikkerhed.
  • Små dimensioner: 22,86 x 157,48 x 142,24 mm (D x B x H)
  • Store mål: 39,37 x 224,03 x 162,05 mm (D x B x H)
Tekniske data
Produkttype Lille Ventil Lockout Base
Alternativt varenummer UNIVERSAL KUGLEVENTIL LOCKOUT DEVICE SML
Farve Rød
Oversigt Lille Universal Ventil Lockout Base og Arm
Mængde 1 stk.
Størrelse Lille