Få mere at vide
Brady™ Universal Ventil Lockout Base og Arm
Artikelnummer. 11711895
Skift visning
Størrelse:
Lille
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11711895 Større Hver
11751635 Lille Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11711895 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065401
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universal Valve Lockout Base og Arm er et modulært system, som giver dig mulighed for at spærre ventiler af forskellige typer og størrelser, hvilket giver fleksibilitet og sikkerhed.
  • Universal Lockout-enheden er et modulært system, som gør det muligt at spærre ventiler af forskellige typer og størrelser.
  • Ingen anden enhed tilbyder en sådan fleksibilitet og sikkerhed.
  • Små dimensioner: 22,86 x 157,48 x 142,24 mm (D x B x H)
  • Store mål: 39,37 x 224,03 x 162,05 mm (D x B x H)
Tekniske data
Produkttype Stor ventilblokeringsbase
Alternativt varenummer UNIVERSAL KUGLEVENTIL LOCKOUT DEVICE LRG
Farve Rød
Oversigt Stor Universal Ventil Lockout Base og Arm
Mængde 1 stk.
Størrelse Større