Få mere at vide
Fisherbrand™ Universal V7 erstatningslåsemøtrikpakke
Artikelnummer. 16206061 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type:
Universal (V7) erstatningslåsemøtrikpakke
Artikelnummer. Type
16206061 Universal (V7) erstatningslåsemøtrikpakke
1 options
Artikelnummer. 16206061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 DKK
    121.57 DKK / Pakke med 5
    Spare 16.43 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med 10 mm skafter.
  • Udskiftningssæt
  • Til almindelig laboratoriebrug
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til 10 mm skaft
Type Universal (V7) erstatningslåsemøtrikpakke