Få mere at vide
BRAND™ Universal slangestik
Artikelnummer. 11823970 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Mængde:
Pakke med 10 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11823970 Pakke med 10 stk. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11823970 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 152400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00 DKK
    238.81 DKK / Pakke med 10
    Spare 48.19 DKK
    16% Slukket
På lager
Fremstillet af gennemskinnelig polypropylen. Forbinder rør med forskellige diametre.
  • Fremstillet af gennemskinnelig polypropylen.
  • Forbinder rør med forskellige diametre.
  • Polypropylen konstruktion
  • Lige
  • Til slanger med indvendig diameter 5 til 17 mm
  • Længde: 110 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Samlet længde (metrisk) 110 mm
Til brug med 5 til 17 mm slange ID
Form Lige
Farve Gennemskinnelig
Produkttype Rørforbindelse
Mængde Pakke med 10 stk.