Beskrivelse
- Rørlængde: 360
- Tilsluttet belastning: 1,8 kW
- Elektrisk forbindelse: 1-fase
Bemærk venligst: En ovn under 2,9 kW leveres med et standard UK-stik. Alt over 2,9 kW leveres med det relevante CEE-stik. For alt over 2,9 kW, sørg venligst for at have den nødvendige stikkontakt inden køb.
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | C550 |
| Opvarmet zone | 250 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1300 °C |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 350 x 380 x 740 mm |
| Længde (metrisk) | 360 mm |
| Diameter (metrisk) procesrør | 50 mm |