Få mere at vide
Nabertherm™ Universal rørovn
Shop alle Nabertherm produkter
Controller type:
B510
C550
Temperatur (metrisk):
1100 °C
1300 °C
1500 °C
Beskrivelse
- Rørlængde: 360
- Tilsluttet effekt: 1,8 kW
- El-tilslutning: 1-faset
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | C550 |
| Opvarmet zone | 200 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1500 °C |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 445 x 475 x 740 mm |
| Længde (metrisk) | 360 mm |
| Diameter (metrisk) procesrør | 30 mm |