Få mere at vide
Nabertherm™ Universal rørovn
Artikelnummer. 17328189 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Controller type:
B510
C550
Temperatur (metrisk):
1100 °C
1300 °C
1500 °C
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Controller type Temperatur (metrisk)
17328189 B510 1500 °C
17338189 C550 1500 °C
17358189 C550 1100 °C
17378189 C550 1300 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17328189 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. RT332LAN
Disse rørovne bruges, når laboratorieforsøg skal udføres vandret, lodret eller i bestemte vinkler. Evnen til at konfigurere hældningsvinklen og arbejdshøjden og deres kompakte design gør også disse ovne velegnede til integration i eksisterende processystemer.
  • Rørlængde: 360
  • Tilsluttet effekt: 1,8 kW
  • El-tilslutning: 1-faset
Tekniske data
Controller type B510
Opvarmet zone 200 mm
Temperatur (metrisk) 1500 °C
Mål (L x B x H) Udvendig 445 x 475 x 740 mm
Længde (metrisk) 360 mm
Diameter (metrisk) procesrør 30 mm