Få mere at vide
Grant Instruments™ Universalbakke til Grant-rystevandbade
Til brug med (udstyr):
LSB12
LSB18
OLS26
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Holder kolber, flasker og andre beholdere på plads, når de bruges sammen med Grant Shaking Water Baths. Inkluderer justerbare fjedre.
- Universal bakke med justerbare fjedre
- Meget alsidig til en række forskellige fartøjstyper
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | LSB12 |
| Type | Universal bakke |