Få mere at vide
Grant Instruments™ Universalbakke til Grant-rystevandbade
Artikelnummer. 15335812
Til brug med (udstyr):
LSB12
LSB18
OLS26
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15335812
Brand: Grant Instruments™ TU18
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Holder kolber, flasker og andre beholdere på plads, når de bruges sammen med Grant Shaking Water Baths. Inkluderer justerbare fjedre.
  • Universal bakke med justerbare fjedre
  • Meget alsidig til en række forskellige fartøjstyper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) LSB18
Type Universal bakke