Få mere at vide
Buerkle™ Universal gevindadapter
Shop alle Bürkle produkter
Til brug med:
Buerkle Pumper
Beskrivelse
- Med G2 konnektorgevind til Bürkle tromle skrueforbindelser og pumper med dykrørsdiameter op til 32 mm
- Materiale rustfrit stål AISI 304 og ePTFE tætning
- Min. højde af beholderåbning 6 mm, max. 55 mm)
- Leveringsomfang: Universaladapter inkl. ePTFE tætning, monteringsnøgle
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Buerkle Pumper |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Sterilitet | Ikke steril |