Få mere at vide
Thermo Scientific™ Universal reagensglasstativer med holder til MaxQ™ Højtydende shakere
Artikelnummer. 13127823 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Reagensglasholder
Reagensrørstativ
Rørstørrelse:
10 til 13 mm
16 til 20 mm
21 til 25 mm
26 til 30 mm
Varierer, justerbar
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Rørstørrelse Pakningsstørrelse
13127823 Reagensglasholder Varierer, justerbar Hver
10696173 Reagensrørstativ 21 til 25 mm Hver
10553503 Reagensrørstativ 26 til 30 mm Hver
13121144 Reagensrørstativ 10 til 13 mm Hver
10185612 Reagensrørstativ 16 til 20 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13127823 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 600088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7440.00 DKK
    6893.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 546.07 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Ryst flere rør i en justerbar vinkel for at maksimere prøveluftning. Stativholderne kan justeres, så de passer til enhver af de fire tilgængelige reagensglasstativstørrelser.
Ryst flere rør i en justerbar vinkel for at maksimere prøveluftning. Thermo Scientific™ Universal reagensglasstativer med holder til MaxQ™ 8000 shakere giver ultimativ fleksibilitet, —de kan justeres til at passe til enhver af de fire tilgængelige reagensglasstativstørrelser.
  • Universal reagensglasstativholder kan justeres, så den passer til enhver af de fire tilgængelige reagensglasstativstørrelser
  • Universelt design kræver separat køb af et reagensglasstativ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørstørrelse Varierer, justerbar
Produkttype Reagensglasholder
Oversigt Universal reagensglasholder med justerbar vinkel
Til brug med (udstyr) MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000