Få mere at vide
Thermo Scientific™ Universal reagensglasstativer med holder til MaxQ™ Højtydende shakere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Ryst flere rør i en justerbar vinkel for at maksimere prøveluftning. Thermo Scientific™ Universal reagensglasstativer med holder til MaxQ™ 8000 shakere giver ultimativ fleksibilitet, —de kan justeres til at passe til enhver af de fire tilgængelige reagensglasstativstørrelser.
- Universal reagensglasstativholder kan justeres, så den passer til enhver af de fire tilgængelige reagensglasstativstørrelser
- Universelt design kræver separat køb af et reagensglasstativ
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | Rør |
| Rørstørrelse | 21 til 25 mm |
| Rørkapacitet | 30 mL |
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Til brug med (udstyr) | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
| Antal stillinger | 40 |