Få mere at vide
Thermo Scientific™ Universal reagensrørsprophætter
Artikelnummer. 15668578
Artikelnummer. 15668578 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. M995135
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til reagensglas i plast eller glas.
  • Innovativt design med flangegevind gør det muligt for hætten at falde ned i røret, indtil en friktionspasning er sikker, og proppen er stationær
  • Tilpas rør med en diameter på 12 til 16 mm
  • Hul top finish med ribber for nem genfinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reagensrørsprophætte
Materiale LDPE
Farve Gul
nr. pr. sag 1000
Mængde 1000/Cs
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Passer til rør med indvendige diametre på 12 til 16 mm