Beskrivelse
- Luftigt non-woven, strækbart stof
- Æstetisk tiltalende, mens hoved og hår skjules
- Kan vende i sømmene
- Juster højden ved at vende kanten
- Fremstillet af 80% viskose og 20% ethylen-vinylacetat copolymer
- 40 g/m 2 stofvægt
- Lavet af Frankrig
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Viscose copolymer |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Engangsbrug |
| Design Type | Beanie |
| Certificeringer/compliance | CE, (EU) 2017/745 |
| Mængde | 100 Pk. |
| Inkluderer | Kasketter og dispenserboks |