Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Universal kirurgiske huehætter
Artikelnummer. 17750149 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17750149 Blå
17760149 Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17750149 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. C13600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.76 DKK
    212.55 DKK / Pakke med 100
    Spare 29.21 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Beskyt det kirurgiske miljø og sundhedspersonalet med disse strømlinede, universelle kasketter.
  • Luftigt non-woven, strækbart stof
  • Æstetisk tiltalende, mens hoved og hår skjules
  • Kan vende i sømmene
  • Juster højden ved at vende kanten
  • Fremstillet af 80% viskose og 20% ethylen-vinylacetat copolymer
  • 40 g/m 2 stofvægt
  • Lavet af Frankrig
Tekniske data
Materiale Viscose copolymer
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Design Type Beanie
Certificeringer/compliance CE, (EU) 2017/745
Mængde 100 Pk.
Inkluderer Kasketter og dispenserboks