Få mere at vide
Fisherbrand™ Universal omrørerstyr erstatningslåsemøtrikpakke
Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
12 mm skaft
16 mm skaft
6 mm skaft
8 mm skaft
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fisherbrand™ Universal omrørerstyr erstatningslåsemøtrikpakke |
| Til brug med (udstyr) | 16 mm skaft |
| Inkluderer | Blå låsemøtrik, ferrule og akseltætning |
| Mængde | 1 |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C til +280 °C |