Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftning af lejetætning for omrørerstyr
Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Til skaft: 12 - 16 mm
Temperatur (metrisk):
-200 °C til +280 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fisherbrand™ Udskiftning af lejetætning for omrørerstyr |
| Til brug med (udstyr) | Til skaft: 12 - 16 mm |
| Mængde | 1 |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C til +280 °C |