Få mere at vide
Heidolph™ Universal Stand S2
Artikelnummer. 10120981 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Højde (metrisk):
700 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10120981
Brand: Heidolph™ 5701200000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universal Stand S2 er et unikt tilbehør til Hei-Torque overhead-omrøreren, der har en fast længde på 700 mm og en rørdiameter på 25 mm.
  • Heidolph H-Frame Universal Stand S2 til overliggende omrørere
  • Tilbehør til Hei-Torque overhead omrører
  • Har en fast længde på 700 mm og en rørdiameter på 25 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (metrisk) 700 mm
Højde (engelsk) 2.3 ft.
Længde (engelsk) Base 14,6''
Længde (metrisk) base 370 mm
Diameter (engelsk) Stang 1 tomme
Diameter (metrisk) stang 25 mm
Produkttype Universal stativ
Til brug med (udstyr) Hei-Torque overhead omrører
Mængde 1 stk.
Vægt (engelsk) 12.8 lb.
Vægt (metrisk) 5.8 kg