Få mere at vide
asecos™ Universal sorbentsok
Artikelnummer. p-200003737 Shop alle asecos produkter
Længde (metrisk):
1,2 m
3 m
Artikelnummer. 17896566
Brand: asecos™ 9954
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Universal Sorbents Sokken er ideel til sikker absorption af olier, vand, kølemidler og ikke-aggressive kemikalier.
  • Meget stærk holdbarhed
  • Velegnet til tung og langvarig brug
  • Tætvævede fibre, høj slidstyrke og lav-fnug overflade
  • Enestående absorptionsevne
  • Stor absorptionskapacitet (op til 16 gange egenvægt)
  • Lys til mindre lækager og forebyggelse
  • Tung til større lækager eller absorption af vandpytter
Tekniske data
Farve Grå
Materiale Kraftig klud
Type Universal sorberende sok
Længde (engelsk) 3.94 ft.
Længde (metrisk) 1,2 m
Bredde (engelsk) 2,95 tommer.
Bredde (metrisk) 75.00 mm
Vægt (engelsk) 11.02 lb.
Vægt (metrisk) 5 kg