Få mere at vide
asecos™ Universal sorbentsok
Shop alle asecos produkter
Længde (metrisk):
1,2 m
3 m
Beskrivelse
- Meget stærk holdbarhed
- Velegnet til tung og langvarig brug
- Tætvævede fibre, høj slidstyrke og lav-fnug overflade
- Enestående absorptionsevne
- Stor absorptionskapacitet (op til 16 gange egenvægt)
- Lys til mindre lækager og forebyggelse
- Tung til større lækager eller absorption af vandpytter
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Kraftig klud |
| Type | Universal sorberende sok |
| Længde (engelsk) | 9.84 ft. |
| Længde (metrisk) | 3 m |
| Bredde (engelsk) | 2,95 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 75.00 mm |
| Vægt (engelsk) | 13.23 lb. |
| Vægt (metrisk) | 6 kg |