Få mere at vide
asecos™ Universal sorbentrulle
Shop alle asecos produkter
Længde (metrisk):
45 m
90 m
Bredde (metrisk):
400,00 mm
800,00 mm
Beskrivelse
- Meget stærk holdbarhed
- Velegnet til tung og langvarig brug
- Tætvævede fibre, høj slidstyrke og lav-fnug overflade
- Enestående absorptionsevne
- Stor absorptionskapacitet (op til 16 gange egenvægt)
- Lys til mindre lækager og forebyggelse
- Tung til større lækager eller absorption af vandpytter
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Materiale | Kraftig klud |
| Type | Universal sorberende rulle |
| Længde (engelsk) | 147.64 ft. |
| Længde (metrisk) | 45 m |
| Bredde (engelsk) | 15,75 tommer |
| Bredde (metrisk) | 400,00 mm |
| Vægt (engelsk) | 33.07 lb. |
| Vægt (metrisk) | 15 kg |