Få mere at vide
asecos™ Universal sorbentrulle
Artikelnummer. 17876356 Shop alle asecos produkter
Længde (metrisk):
45 m
90 m
Bredde (metrisk):
400,00 mm
800,00 mm
Artikelnummer. 17876356
Brand: asecos™ 11314
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Universal Sorbents Roll er ideel til sikker absorption af olier, vand, kølemidler og ikke-aggressive kemikalier.
  • Meget stærk holdbarhed
  • Velegnet til tung og langvarig brug
  • Tætvævede fibre, høj slidstyrke og lav-fnug overflade
  • Enestående absorptionsevne
  • Stor absorptionskapacitet (op til 16 gange egenvægt)
  • Lys til mindre lækager og forebyggelse
  • Tung til større lækager eller absorption af vandpytter
Tekniske data
Farve Grøn
Materiale Kraftig klud
Type Universal sorberende rulle
Længde (engelsk) 295.28 ft.
Længde (metrisk) 90 m
Bredde (engelsk) 15,75 tommer
Bredde (metrisk) 400,00 mm
Vægt (engelsk) 33.07 lb.
Vægt (metrisk) 15 kg