Få mere at vide
asecos™ Universal sorbenter Mat
Artikelnummer. p-200003736 Shop alle asecos produkter
Vægt (metrisk):
8 kg
8,6 kg
Artikelnummer. 17806386
Brand: asecos™ 9951
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Universal Sorbents Mat er ideel til sikker absorption af olier, vand, kølemidler og ikke-aggressive kemikalier.
  • Meget stærk holdbarhed
  • Velegnet til tung og langvarig brug
  • Tætvævede fibre, høj slidstyrke og lav-fnug overflade
  • Enestående absorptionsevne
  • Stor absorptionskapacitet (op til 16 gange egenvægt)
  • Lys til mindre lækager og forebyggelse
  • Tung til større lækager eller absorption af vandpytter
Tekniske data
Farve Grøn
Materiale Kraftig klud
Type Universal Absorberende Mat
Længde (engelsk) 15,75 tommer
Længde (metrisk) 400.00 mm
Bredde (engelsk) 15,75 tommer
Bredde (metrisk) 400.00 mm
Vægt (engelsk) 17.64 lb.
Vægt (metrisk) 8 kg