Få mere at vide
asecos™ Universal sorbenter Mat
Artikelnummer. 17886516 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
8 kg
8,6 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk)
17886516 8,6 kg
17806386 8 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17886516 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 11326
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Universal Sorbents Mat er ideel til sikker absorption af olier, vand, kølemidler og ikke-aggressive kemikalier.
  • Meget stærk holdbarhed
  • Velegnet til tung og langvarig brug
  • Tætvævede fibre, høj slidstyrke og lav-fnug overflade
  • Enestående absorptionsevne
  • Stor absorptionskapacitet (op til 16 gange egenvægt)
  • Lys til mindre lækager og forebyggelse
  • Tung til større lækager eller absorption af vandpytter
Tekniske data
Farve Grøn
Materiale Kraftig klud
Type Universal Absorberende Mat
Længde (engelsk) 15,75 tommer
Længde (metrisk) 400.00 mm
Bredde (engelsk) 15,75 tommer
Bredde (metrisk) 400.00 mm
Vægt (engelsk) 18.96 lb.
Vægt (metrisk) 8,6 kg