Få mere at vide
asecos™ Universal sorbentpuder
Artikelnummer. 17806346 Shop alle asecos produkter
Vægt (metrisk):
5 kg
7 kg
Artikelnummer. 17806346
Brand: asecos™ 9944
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Universal Sorbents Puderne er ideelle til sikker absorption af olier, vand, kølemidler og ikke-aggressive kemikalier.
  • Meget stærk holdbarhed
  • Velegnet til tung og langvarig brug
  • Tætvævede fibre, høj slidstyrke og lav-fnug overflade
  • Enestående absorptionsevne
  • Stor absorptionskapacitet (op til 16 gange egenvægt)
  • Lys til mindre lækager og forebyggelse
  • Tung til større lækager eller absorption af vandpytter
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Kraftig klud
Type Universal sorberende pude
Længde (engelsk) 9,84''.
Længde (metrisk) 250.00 mm
Bredde (engelsk) 9,84''.
Bredde (metrisk) 250.00 mm
Vægt (engelsk) 15.43 lb.
Vægt (metrisk) 7 kg