Få mere at vide
BINDER™ CB-S Solid.Line Universal Shaker
Artikelnummer. 15725663 Shop alle BINDER produkter
Orbit:
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15725663
Brand: BINDER™ 80121771
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universal Shaker er en universelt anvendelig shaker og controller forbundet med et båndkabel.
  • Tilsluttes via båndkabel
  • Universelt anvendelig
Tekniske data
Orbit 20 mm
Bæreevne (metrisk) 2 kg
Hastighedsområde 5 til 220 rpm
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 45 °C
Produkttype Universal shaker
Stiktype EU
Temperaturområde (engelsk) 39,2 °F til 113 °F
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Glas
Oversigt Shaker 'Universal' - Shaker og controller forbundet via båndkabel, universelt anvendelig, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Model- CB-S Solid.Line
Til brug med (udstyr) BINDER Chambers Chambers CB170, CB220
Kølet Nej