Få mere at vide
Globe Scientific Universal Self-Standing Transport Tube with Screw Cap
Artikelnummer. 31923465 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31923465 30 mL
1 options
Artikelnummer. 31923465 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 109220
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Self-standing tubes with screw cap
  • Conical bottom with skirt
  • Non-graduated
  • Nonsterile
  • Tube dimensions: 25 x 90mm
  • Cap dimensions: 30 x 94mm
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 500
Sterilitet Ikke steril
Lukningsmateriale Polyethylen
Højde (metrisk) 91,9 (med kasket)
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) 25 mm