Få mere at vide
Fisherbrand™ Universal udskiftning af aksellejetætninger
Artikelnummer. 15203156 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm til 10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15203156
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Universaludskiftningsaksellejetætninger fås i en række størrelser, der passer til forskellige akseldiametre på de fleste overliggende omrørere.
  • Universal udskiftning af lejetætninger
  • Vifte af størrelser tilgængelige for at passe til forskellige akseldiametre
  • Til overliggende omrørere
Tekniske data
Diameter (metrisk) aksel 6 mm til 10 mm
Til brug med (udstyr) Overhead omrørere
Type Universal udskiftningslejetætning