Få mere at vide
Contec™ Universal erstatningsskovle
Artikelnummer. p-3752486 Shop alle Contec produkter
Farve:
Blå
Gray
Rød
Red, Blue and Gray
Kapacitet (metrisk):
15 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13436868
Brand: Contec™ UBKT0004
Fremstillet af en unik polypropylen copolymer plast, der er både holdbar og let. Universal erstatningsspande er farvekodede for nem identifikation af affald kontra frisk opløsning.
  • Designed for Contec™ Stainless Steel and Polypropylene Double Bucket System
  • Compatible with all common disinfectant solutions and most common solvents
  • Fully autoclavable at 121°C for 30 min.
  • Interchangeable
  • Capacity: 5 gal. (20 L) or 6.5 gal. (25 L)
  • Cart sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bucket
Kapacitet (metrisk) 20 L
Materiale Polypropylene
Autoklaverbar Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 5 gal.
Farve Gray
Engangs Reusable
Til brug med (applikation) Use in Pharmaceutical, Medical device, Biotech manufacturing, Life science and Laboratory cleanrooms
Til brug med (udstyr) For QuickTask™ Mops, Edgeless™ Mops, VertiKlean™ and VertiKlean™ MAX™ Mops, with many different types of carts and wringers
Sterilitet Non-sterile