Få mere at vide
Contec™ Universal erstatningsskovle
Artikelnummer. 17935081 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Rød
Rød, blå og grå
Kapacitet (metrisk):
15 l
20 l
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
17935081 Rød, blå og grå 15 l -
16635672 Rød 20 l -
15332174 Blå 20 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17935081 Leverandør Contec™ Leverandørnr. UBKT0008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00 DKK
    510.64 DKK / Pakke med 3
    Spare 214.36 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Fremstillet af en unik polypropylen copolymer plast, der er både holdbar og let. Universal erstatningsspande er farvekodede for nem identifikation af affald kontra frisk opløsning.
  • Designet til Contec™ dobbelt skovlsystem i rustfrit stål og polypropylen
  • Kompatibel med alle almindelige desinfektionsopløsninger og de fleste almindelige opløsningsmidler
  • Fuldt autoklaverbar ved 121 °C i 30 minutter.
  • Udskiftelig
  • Kapacitet: 5 gal. (20 L) eller 6,5 gal. (25 L)
  • Vogn solgt separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 15 l
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 3,9 gal.
Farve Rød, blå og grå
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Brug i farmaceutisk, medicinsk udstyr, biotekproduktion, life science og laboratorierenrum
Til brug med (udstyr) Contec Kompakt Spandsystem
Mængde 3/Cs.
Sterilitet Ikke-steril