Få mere at vide
Contec™ Universal erstatningsskovle
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16635672 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Rød
Rød, blå og grå
Kapacitet (metrisk):
15 l
20 l
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Kapacitet (metrisk) unitSize
16635672 Rød 20 l -
15332174 Blå 20 l Hver
17935081 Rød, blå og grå 15 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16635672 Leverandør Contec™ Leverandørnr. UBKT0005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.00 DKK
    392.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 83.88 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af en unik polypropylen copolymer plast, der er både holdbar og let. Universal erstatningsspande er farvekodede for nem identifikation af affald kontra frisk opløsning.
  • Designet til Contec™ Dobbeltspandsystem i rustfrit stål og polypropylen
  • Kompatibel med alle gængse desinfektionsløsninger og mest almindelige opløsningsmidler
  • Fuldt autoklaverbar ved 121 °C i 30 min.
  • Udskiftelig
  • Kapacitet: 5 gal. (20 L) eller 6,5 gal. (25 L)
  • Vogn sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 20 l
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 5 gal.
Farve Rød
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Brug i farmaceutisk, medicinsk udstyr, bioteknologisk fremstilling, biovidenskab og laboratorie renrum
Til brug med (udstyr) Til forskellige typer vogne og Wringers