Få mere at vide
Contec™ Universal erstatningsskovle
Shop alle Contec produkter
Farve:
Blå
Grå
Rød
Rød, blå og grå
Kapacitet (metrisk):
15 l
20 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Designet til Contec™ Dobbeltspandsystem i rustfrit stål og polypropylen
- Kompatibel med alle gængse desinfektionsløsninger og mest almindelige opløsningsmidler
- Fuldt autoklaverbar ved 121 °C i 30 min.
- Udskiftelig
- Kapacitet: 5 gal. (20 L) eller 6,5 gal. (25 L)
- Vogn sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spand |
| Kapacitet (metrisk) | 20 l |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 5 gal. |
| Farve | Blå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Brug i farmaceutisk, medicinsk udstyr, bioteknologisk fremstilling, biovidenskab og laboratorie renrum |
| Til brug med (udstyr) | Til forskellige typer vogne og Wringers |
| Sterilitet | Ikke steril |