Få mere at vide
Contec™ Universal erstatningsskovle
Shop alle Contec produkter
Farve:
Blå
Grå
Rød
Rød, blå og grå
Kapacitet (metrisk):
15 l
20 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Designed for Contec™ Stainless Steel and Polypropylene Double Bucket System
- Compatible with all common disinfectant solutions and most common solvents
- Fully autoclavable at 121°C for 30 min.
- Interchangeable
- Capacity: 5 gal. (20 L) or 6.5 gal. (25 L)
- Cart sold separately
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bucket |
| Kapacitet (metrisk) | 20 l |
| Materiale | Polypropylene |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Kapacitet (engelsk) | 5 gal. |
| Farve | Grå |
| Engangs | Reusable |
| Til brug med (applikation) | Use in Pharmaceutical, Medical device, Biotech manufacturing, Life science and Laboratory cleanrooms |
| Til brug med (udstyr) | For QuickTask™ Mops, Edgeless™ Mops, VertiKlean™ and VertiKlean™ MAX™ Mops, with many different types of carts and wringers |
| Sterilitet | Non-sterile |