Få mere at vide
Invitrogen™ Universelt rottereference-RNA til QuantiGene analyser
Artikelnummer. 31722848
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
31722848 10 μg
1 options
Artikelnummer. 31722848 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. QS0641
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Universal Rat Reference RNA er et RNA-ekstrakt, der bruges som positiv kontrol i QuantiGene analyser.
Universal Rat Reference RNA is an RNA extract used as a positive control in QuantiGene assays. The Universal Rat Reference RNA is composed of total RNA from 14 rat cell lines:
  • Blood, basophilic leukemia
  • Blood, T-lymphocyte, lymphoma
  • Blood, B-lymphoblast, hybridoma
  • Brain, glioma
  • Embryo, yolk sac carcinoma
  • Embryo, fibroblast, normal
  • Kidney, normal
  • Liver, hepatoma
  • Lung, alveolar macrophage, normal
  • Lung, alveolar type II, normal
  • Mammary gland, adenocarcinoma
  • Muscle, myoblast
  • Skin, normal
  • Testis, Leydig cell tumor
Equal quantities of DNase-treated total RNA from each cell line were pooled to make the universal control.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Arter Rotte
Prøvetype RNA
Til brug med (applikation) Kvantificering af nukleinsyrer
Produkttype Reference-RNA
Mængde 10 μg
Eksempelkilde Cellelinje
Forsendelsestilstand Sendt ved 2 °C til 8 °C
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.