Få mere at vide
Thermo Scientific™ Universal Platform Klemmer til MaxQ™ Højtydende Orbital Shakers
Artikelnummer. 11821271 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Flaskeklemme
Kolbeklemmesæt
Mikropladeklemme
Skumindsats
Holder:
1 l Erlenmeyerkolbe
125 ml Erlenmeyerkolbe
2 l Erlenmeyerkolbe
25 ml Erlenmeyerkolbe
250/300 ml Erlenmeyerkolbe
2800 ml Fernbach-kolbe
4 l Erlenmeyerkolbe
5 l Erlenmeyerkolbe
50 ml Erlenmeyerkolbe
500 ml Erlenmeyerkolbe
6 l Erlenmeyerkolbe
Flasker
Hætteglas, rør
Mikroplader
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11821271
Brand: Thermo Scientific™ 236013
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre fartøjer ved hjælp af disse universelle platformsklemmer til orbital shakers.
Sikre fartøjer ved hjælp af Thermo Scientific™ Universal Platform Klemmer til MaxQ™ Højtydende Orbital Shakers. Med enestående innovation, pålidelighed og nøjagtighed er disse orbital shakers, platforme og tilbehør det optimale valg til et travlt laboratorium.
Flask Clamp Starter Kit inkluderer:
  • (1) mikropladeklemme
  • (2) 25 ml kolbeklemmer
  • (2) 50 ml kolbeklemmer
  • (2) 125 ml kolbeklemmer
  • (4) 250/300 ml kolbeklemmer
  • (4) 500 ml kolbeklemmer
  • (2) 1L kolbeklemmer
  • (2) 2L kolbeklemmer
  • Udskiftningsskruer
Bemærk:
Udskiftningsskruer fås også separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 250/300 ml Erlenmeyerkolbe
Produkttype Flaskeklemme
Til brug med (udstyr) MaxQ™ 8000 Shaker