Få mere at vide
Thermo Scientific™ Universal Platform Klemmer til MaxQ™ Højtydende Orbital Shakers
Artikelnummer. 11736449 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Flaskeklemme
Kolbeklemmesæt
Mikropladeklemme
Skumindsats
Holder:
1 L Erlenmeyer Flask
125 mL Erlenmeyer Flask
2 L Erlenmeyer Flask
25 mL Erlenmeyer Flask
250/300 mL Erlenmeyer Flask
2800 mL Fernbach Flask
4 L Erlenmeyer Flask
5 L Erlenmeyer Flask
50 mL Erlenmeyer Flask
500 mL Erlenmeyer Flask
6 L Erlenmeyer Flask
Flasks
Microplates
Vials, Tubes
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11736449
Brand: Thermo Scientific™ 161033
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre fartøjer ved hjælp af disse universelle platformsklemmer til orbital shakers.
Sikre fartøjer ved hjælp af Thermo Scientific™ Universal Platform Klemmer til MaxQ™ Højtydende Orbital Shakers. Med enestående innovation, pålidelighed og nøjagtighed er disse orbital shakers, platforme og tilbehør det optimale valg til et travlt laboratorium.
Flask Clamp Starter Kit inkluderer:
  • (1) mikropladeklemme
  • (2) 25 ml kolbeklemmer
  • (2) 50 ml kolbeklemmer
  • (2) 125 ml kolbeklemmer
  • (4) 250/300 ml kolbeklemmer
  • (4) 500 ml kolbeklemmer
  • (2) 1L kolbeklemmer
  • (2) 2L kolbeklemmer
  • Udskiftningsskruer
Bemærk:
Udskiftningsskruer fås også separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder Vials, Tubes
Produkttype Skumindsats
Til brug med (udstyr) MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000